Merck
493236
Sigma-Aldrich
Phenylacetic-d7 acid
98 atom % D
別名:
Benzene-d5-acetic-d2 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
InChI Key
WLJVXDMOQOGPHL-XZJKGWKKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F
引火点(℃)
132.00 °C
適用法令
Jan Code
493236-BULK:
493236-VAR:
493236-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)