Merck
749532
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-1,3,4-チアジアゾール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2HBrN2S
CAS番号:
分子量:
165.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
68-73 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1nncs1
InChI
1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H
InChI Key
DQBCRVIBTFHJLM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
749532-1G:
749532-VAR:
749532-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)