Merck
750808
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyaniline
95%
別名:
2-Amino-4-bromoanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8BrNO
CAS番号:
分子量:
202.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
94-98 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750808-5G:
750808-BULK:
750808-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)