Merck
758140
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl isocyanide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15N
CAS番号:
分子量:
161.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
188-193
SMILES記法
[C-]#[N+]C1(C2)C[C@]3([H])C[C@@]2([H])C[C@@](C1)([H])C3
InChI
1S/C11H15N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2/t8-,9+,10-,11-
InChI Key
RPRJRJNIFAYHRF-BIBSGERRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
758140-VAR:
758140-BULK:
758140-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)