Merck
764140
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-hexylthiophene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15BrS
CAS番号:
分子量:
247.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5265
密度
1.2225 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCc1csc(Br)c1
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-10(11)12-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI Key
IKXKKFNSZQNRFR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
764140-VAR:
764140-BULK:
764140-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)