アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.490-1.499
密度
0.983 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCc1ccsc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BO2S/c1-6-7-8-9-10-13-11-12-20-14(13)17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h11-12H,6-10H2,1-5H3
InChI Key
XCXAUPBHQCCWCI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- p-type/n-type switching of ambipolar bithiazole-benzothiadiazole-based polymers in solar cells
- Hierarchical self-assembly of semiconductor functionalized peptide a-helixes and optoelectronic properties
Reagent used in Preparation of
- Photovoltaic materials, polymers, and thiophene-based compounds with photophysical, electrochemical, and fluorescent properties
- Polymer solar cells for Low band gap poly(1,4-arylene-2,5-thienylene)s with benzothiadiazole units
- Dithienothiophene-based dyes for dye-sensitized solar cells
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
697400-BULK:
697400-1G:
697400-VAR:
697400-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。