Merck
766828
Sigma-Aldrich
Choline-1,2-13C2 chloride
99 atom % 13C, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N(Cl)13CH213CH2OH
分子量:
141.61
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13CH2][13CH+][N+](C)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C5H13NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h4,7H,5H2,1-3H3;1H/q+2;/p-1/i4+1,5+1;
InChI Key
TVXMFJVHCFUXJG-BIZAMFJHSA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
766828-VAR:
766828-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)