Merck
769789
Sigma-Aldrich
Resomer® RG 757 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25
別名:
Resomer® RG 757 S, PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO[C2H4O2]n[C2H2O2]mCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.25
品質水準
フォーム
amorphous
原料比
lactide:glycolide 75:25
粘度
0.9-1.3 dL/g
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI Key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable copolymer composed of D,L-Lactide and Glycolide. This amorphous material has been used in sustained release drug delivery applications, by improving targeting and offering precise delivery timing. Degradation of this material has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation or injection. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
法的情報
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
769789-VAR:
769789-1G:
769789-BULK:
769789-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
マイクロ流体技術を利用した、薬物送達用に設計されたナノ担体として知られるナノ材料のさまざまな調製法について解説します。