アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]22/D -25.0°, c = 0.5% in dichloromethane
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
234-239 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S(C[C@H](N(C)C(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H33NO4S/c1-39(37(42)43-25-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(36(40)41)26-44-38(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChI Key
RAKOPMQMPUNRGI-DHUJRADRSA-N
アプリケーション
It can also be used to prepare Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OAllyl intermediate for the solid-phase synthesis of dithiol Triostin A.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
773069-VAR:
773069-250MG:
773069-BULK:
773069-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)