Merck
776939
Sigma-Aldrich
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid
96%
別名:
5-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Amino-2-picolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O2
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
218-223 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Nc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,9,10)
InChI Key
WDJARUKOMOGTHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
776939-1G:
776939-BULK:
776939-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)