Merck
795577
Sigma-Aldrich
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4O4S
CAS番号:
分子量:
172.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
品質水準
フォーム
powder
mp
226-331 °C
SMILES記法
OC(C1=CSC=C1C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Synthetic precursor for organic electronics materials.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
795577-BULK:
795577-5G:
795577-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)