Merck
795658
Sigma-Aldrich
Garg 3,4-pyridyne precursor
97%
別名:
4-(Trimethylsilyl)pyridin-3-yl trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12F3NO3SSi
CAS番号:
分子量:
299.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n/D 1.455
密度
1.259 at 25 °C
官能基
fluoro
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C=NC=C1
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)8-4-5-13-6-7(8)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
InChI Key
HJIBLRJECSPWKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pyridyne precursor can be activated under mild fluoride conditions; which are highly reactive with dienes and other dipolariphiles (e.g. azides) to provide cycloaddition products containing an indole motif.
包装
Each AldrichCPR product will be packaged in one consolidated unit unless you specify multiple units at the time of order.
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
795658-100MG:
795658-VAR:
795658-1G:
795658-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.
関連コンテンツ
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.