Merck
799556
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone trimethacrylate
average Mn 950
別名:
PCLTMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
liquid
分子量
average Mn 950
屈折率
n20/D 1.476
密度
1.120 at 25 °C
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Polycaprolactone is a biodegradable polymer used in biomedical applications. Polycaprolactone trimethacrylate has been used as a building block for a biodegradable crosslinked polymer networks.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
799556-BULK:
799556-VAR:
799556-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Novel Injectable Poly(e-caprolactone)/Calcium Sulfate System for Bone Regeneration: Synthesis and Characterization.
La Gatta A
Macromolecular Bioscience, 2, 1108-1117 (2005)
Syntheses and evaluation of biodegradable multifunctional polymer networks
Chung I, et al.
Eur. Polymer J., 39(9), 1817-1822 (2003)
資料
非細胞性バイオプリンティングと細胞性バイオプリンティングの2種類の方法について、構造体に適した材料や製作方法を簡単に紹介します。
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.