802549
アクイヴィオン(アクイビオン)® D72-25BS
PFSA eq. wt. 720 g/mole SO3H, liquid, dispersion, 25% in water, stabilized CF3 polymer chain ends
別名:
アクイヴィオン(アクイビオン)® SO3H-form, テトラフルオロエチレン-パーフルオロ(3-オキシ-4-ペンテンスルホン酸)コポリマー、エタンスルホン酸
フォーム
dispersion
liquid
当量
720±20g/mol (SO3H)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
25±1 % (w/w)
密度
1.14 g/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
アプリケーション
特徴および利点
- 非常に高濃度の官能基により、強力なプロトン(または Na+、K+、Li+ など)伝導性を実現
- 80º℃ をはるかに超える高温での動作を可能にする高い軟化点
- この分散材料を使用している膜または触媒インクの低湿度条件での燃料電池の動作を向上させる強力な保水性
WGK
WGK 2
Jan Code
802549-25ML:
802549-BULK:
802549-VAR:
802549-250ML:
資料
非常に短い側鎖を持つアクイビオン(Aquivion)パーフルオロスルホン酸膜は、高い軟化点(高温での動作が可能)、高い水分保持力、耐酸化性、耐熱性が高い、低い相対湿度でも高いプロトン導電性を示す、高い膜耐久性などの優れた特長を備え、燃料電池や電気分解装置に利用されています。
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.