安全性情報
806358
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated
lactide:glycolide 75:25, Mw 6,000-10,000
別名:
PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
pellets
分子量
Mw 6,000-10,000
保管温度
−20°C
SMILES記法
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI Key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
806358-BULK:
806358-VAR:
806358-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)