安全性情報
806897
Sigma-Aldrich
ND3/He(RG) Gas Mixture
ratio (1:49), 99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352002
同位体純度
99 atom % D
フォーム
gas
組成
ratio (1:49)
関連するカテゴリー
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Gas cylinderCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806897-BULK:
806897-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)