Merck
809659
Sigma-Aldrich
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
別名:
Vitamin B6 (pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D3H8NO3·HCl
CAS番号:
分子量:
208.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥96% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
white to off-white
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(CO)=C1CO.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i1D3;
InChI Key
ZUFQODAHGAHPFQ-NIIDSAIPSA-N
詳細
Pyridoxine hydrochloride is HCl salt of pyridoxine or vitamin B6. It is a water-soluble vitamin which plays an important role in the treatment of roughness, sunburn, acne, and itch of the skin.
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride is a deuterated vitamin B6 wherein C-2 methyl protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
809659-1MG-PW:
809659-BULK:
809659-1MG:
809659-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical behaviour of pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) at carbon paste electrode modified with crown ethers
Desai PB, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 12(9), 1067-1075 (2008)
Spectral diagnostics of the interaction between pyridoxine hydrochloride and bovine serum albumin in vitro
Zhang H, et al.
Molecular Biology Reports, 35(4), 699-705 (2008)