Merck
72262
Sigma-Aldrich
Nickel (IV) oxide
technical, oxidizing agent, ~30% active peroxide basis
別名:
二酸化ニッケル, 酸化ニッケル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NiO2
CAS番号:
分子量:
90.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
oxidizing agent
technical
品質水準
形状
powder
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
濃度
~30% (active peroxide)
SMILES記法
O=[Ni]O[Ni]=O
InChI
1S/2Ni.3O
InChI Key
PZFKDUMHDHEBLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 一次元酸化物-金属ハイブリッド構造および部位特異的に向上させたCO酸化の反応性
  • マイクロ波で誘導されるクリスタルバイオレットの触媒的分解
アニオン性遷移金属酸化物クラスターにより生じる一酸化炭素触媒酸化に関する反応傾向での差異を研究するために用います
試薬。
  • アルコールの無溶媒酸化用†
  • 誘導加温を用いる有機化合物の化学選択的酸化用
  • メトキシセファロスポリン中間体の合成の改善を目的とする
その他情報
Oxidant for the transformation of alcohols into acids and hydrazones into diazoalkanes
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72262-BULK:
72262-VAR:
72262-5G:4548173295145
72262-25G:4548173295138
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shadabul Haque et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 307, 32-43 (2019-06-04)
The development of inhalable 'nanomedicines' based on biocompatible lipids and polymers is attracting increasing interest worldwide. Our understanding of how pulmonary inflammation impacts on lung distribution and clearance kinetics however, is limited. Similarly, there is limited information on how the
Javier Jiménez-Lamana et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(5) (2020-05-28)
Although nickel allergy and carcinogenicity are well known, their molecular mechanisms are still uncertain, thus demanding studies at the molecular level. The nickel carcinogenicity is known to be dependent on the chemical form of nickel, since only certain nickel compounds
Saiganesh Srihasam et al.
Biomolecules, 10(1) (2020-01-16)
In the present study, economically viable NiO nanoparticles were produced by biogenic preparation using stevia leaf broth and their in-vitro antioxidant and antimicrobial activities were evaluated. The properties of the prepared NiO nanoparticles were confirmed by analytical techniques such as
Zachary Daniels et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(18) (2019-09-11)
Described herein is a novel method, Reduction Expansion Synthesis-Sintered Metal (RES-SM), to create a sintered metal body of a designed shape at ambient pressure, hundreds of degrees below the metal melting temperature. The precursor to the metal part is a
Chien-Chen Diao et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-03)
In this study, a p-type 2 at% lithium-doped nickel oxide (abbreviation L2NiO) solution was prepared using Ni(NO3)2·6H2O, and LiNO3·L2NiO thin films were deposited using an atomizer by spraying the L2NiO solution onto a glass substrate. The sprayed specimen was heated