Merck
481424
Sigma-Aldrich
過酸化亜鉛
50-60%
別名:
亜鉛ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnO2
CAS番号:
分子量:
97.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
reagent type: oxidant
濃度
50-60%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
密度
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn++].[O-][O-]
InChI
1S/O2.Zn/c1-2;/q-2;+2
InChI Key
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
過酸化亜鉛の溶液は水酸化亜鉛前駆体から調製可能であり、ゾルはその後亜鉛ナノ粒子を調製するために使用できます。
その他情報
残存ZnO
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
481424-VAR:
481424-1KG:4548174005484
481424-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Synthesis of ZnO Nanoparticles by Decomposition of Zinc Peroxide
Uekawa N, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 606-607 (2001)
Nonstoichiometric properties of zinc oxide nanoparticles prepared by decomposition of zinc peroxide.
Uekawa N, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 5(5), 929-934 (2003)