Merck
83902
Sigma-Aldrich
Rink amide 4-methylbenzhydrylamine, polymer-bound
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
別名:
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminmethyl)-phenoxyacetamido-methylbenzhydryl amine resin, Rink amide MBHA resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.5 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached to the MBHA resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
83902-VAR:
83902-BULK:
83902-1G:
83902-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)