Merck
861049
Sigma-Aldrich
アズールAクロリド
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 70 %
別名:
Methylene blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14ClN3S
CAS番号:
分子量:
291.80
カラーインデックス番号:
52005
Beilstein:
3922287
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, 70%
blue to very dark blue
very dark green
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
633 nm
&ε; (減衰係数)
≥11000 at 242-246 nm in H2O at -1
≥26000 at 287-291 nm in H2O
≥34000 at 620-634 μm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI Key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アズールAは、あらかじめ形成されたデキストラン硫酸キトサンナノ粒子へのヘパリン結合タンパク質の取り込みに関する研究のためのナノ粒子中の帯電した硫酸デキストランの量を測定する目的に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アズールAと銀染色の組合せは、アガロースゲル中のグリコサミノグリカンの定量に使用されています。また、核内の染色体の染色にも使用されます。アズールAは、アズールB/ポリクロームメチレンブルーエオシン染色ファミリーの主成分で、Romanowsky(ロマノフスキー)染色とも呼ばれます。アズールAは、塩基性カチオン色素です。
適合性
Nocht法のLillie変法と血液塗抹標本に対するNCCLS法への使用について認証済みです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861049-5G:
861049-VAR:
861049-25G:
861049-BULK:
861049-1G:
861049-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Quantification and characterization of glycosaminoglycans at the nanogram level by a combined azure A-silver staining in agarose gels.
van de Lest CH, et al.
Analytical Biochemistry, 221, 356-361 (1994)
How Romanowsky stains work and why they remain valuable - including a proposed universal Romanowsky staining mechanism and a rational troubleshooting scheme.
Horobin RW
Biotechnic & Histochemistry, 86, 36-51 (2011)
Paula Zaman et al.
International journal of nanomedicine, 11, 6149-6159 (2016-12-07)
Incorporation of proteins into dextran sulfate (DS)-chitosan (CS) nanoparticles (DSCS NPs) is commonly performed using entrapment procedures, in which protein molecules are mixed with DS and CS until particle formation occurs. As DS is an analog of heparin, the authors
C Vindigni et al.
International journal of cancer, 74(6), 637-641 (1998-01-08)
Mitotic (MI) and apoptotic index (AI), the sum of the 2, i.e., the turnover index (TI), tumor neovascularization (NV) and p53 expression, as well as tumor grading and node status, are evaluated in early and advanced gastric-cancer cases. T1 cases
C Priya et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 97, 90-96 (2012-05-23)
A novel non-enzymatic hydrogen peroxide sensor was developed using Azure A/gold nanoclusters modified graphite electrode. The method of preparation of Azure A/gold nanoclusters was simple and it was characterized by UV-visible spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM) and confocal