安全性情報
900289
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 20:80, viscosity 1.6 dL/g 
別名:
PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
chips or granules
品質水準
原料比
lactide:glycolide 20:80
粘度
1.6 dL/g
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
900289-BULK:
900289-VAR:
900289-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cristiane R Oliveira et al.
Chemosphere, 236, 124282-124282 (2019-07-20)
Nanotechnology has the potential to overcome the challenges of sustainable agriculture, and nanopesticides can control agricultural pests and increase farm productivity with little environmental impact. However, it is important to evaluate their toxicity on non-target organisms, such as honeybees (Apis
資料
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.