Merck
900327
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-trimethylene carbonate)
lactide:TMC 50:50, viscosity 1.5 dL/g 
別名:
PDLA-TMC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C3H4O2)m(C4H6O3)nCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
chips or granules (chunks)
原料比
lactide:trimethylene carbonate 50:50
粘度
1.5 dL/g
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900327-5G:
900327-VAR:
900327-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.