アッセイ
≥99%
形状
powder
シェルフライフ
2 yr (expiration date period)
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
表面積
480-550 m2/g
ポアサイズ
60 Å pore diameter
キャパシティ
≥0.81 mmol/g loading(molecular loading)
溶解性
all common solvents: soluble (organic and aqueous)
かさ密度
679 g/L (typical tap density)
アプリケーション
Metal scavenger: Ag, Cu, Fe, Pt, Sn, Ti, Zn, and boronic acids.
注意
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
法的情報
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3