同位体純度
≥95 atom % 13C
≥95 atom % 15N
≥95 atom % D
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
光学純度
≥90% (at α-carbon)
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
質量シフト
M+4
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900796-VAR:
900796-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)