Merck
605034
Sigma-Aldrich
L-スレオニン-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
(2S,3R)-2-アミノ-3-ヒドロキシ酪酸-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
120.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
256 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[C@@H](O)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i4+1
InChI Key
AYFVYJQAPQTCCC-KOYMSRBASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
605034-VAR:
605034-500MG:
605034-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)