Merck
900970
Sigma-Aldrich
sn-Glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
別名:
Brezal-d9, Cereton-d9, Cholicerin-d9, L-α-Glycerophophocholine-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D9H11NO6P
分子量:
266.28
UNSPSCコード:
12352108
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥96% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+9
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-][P@@](OC([H])([H])C([H])([H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([H])([H])[C@@](O[H])([H])C([H])([H])O[H])=O
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900970-VAR:
900970-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)