Merck
745529
Sigma-Aldrich
4-Heptyl-4-13C acetate
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
13C Labeled 4-Heptyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC8H18O2
分子量:
159.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCC[13CH](OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3/i9+1
InChI Key
JPXGPRBLTIYFQG-QBZHADDCSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F
引火点(℃)
68 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
745529-VAR:
745529-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)