Merck
901174
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-13C6,15N hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H1315NO5 · HCl
分子量:
222.58
UNSPSCコード:
12352101
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+7
SMILES記法
O[13CH]1[13C@H]([15NH2])[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]O)O1.Cl
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901174-BULK:
901174-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)