Merck
901610
Sigma-Aldrich
ブロモ酢酸 溶液
1.0 M in DMF
別名:
2-Bromoethanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2COOH
CAS番号:
分子量:
138.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
濃度:
1.0 M in DMF
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in DMF
屈折率
n/D 1.4366
密度
1.0264 g/mL
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI Key
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Valuable building block offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
関連製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
85.0 °F
引火点(℃)
29.44 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901610-25ML:
901610-BULK:
901610-VAR:
901610-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)