安全性情報
901823
Sigma-Aldrich
Nickel electroplating solution
別名:
Ni electroplating solution, Ni plating solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
含みます
1.25 g/L±0.125 g/L stabilizer
0.015 g/L±0.0015 g/L wetting agent
4.25 g/L±0.25 g/L Stress reducer
組成
30 g/L ±0.5 g/L H3BO3
170g/L ±5 g/L Ni(SO3NH2)2.4H2O
9.51 g/L ±1 g/L NiBr2 .xH2O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nickel electroplating solution is designed for the fabrication of low stress, smooth and pinhole-free nickel films.
特徴および利点
  • Deposits have low internal stress and are very ductile.
  • Surfaces are uniform and smooth with well-controlled thickness and excellent uniformity.
  • As plated Ni films have small grains in the range of 10 - 50 nm. Grain size orientations are (111) and (200) for FCC (face centred cubic).
  • Qualified bath metrology for replenishment and a long shelf life.
Electroplated Ni film (5-10 μm thickness) properties:
  • Density: 8.1 g/cm3
  • Young′s modulus: 210 GPa
  • Internal stress 33 ± 13 MPa
  • Tensile strength: 585 ± 40 MPa
  • Grain size: 10-50 nm
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901823-BULK:
901823-500ML:
901823-1L:
901823-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1