詳細
Coverage: 305 cm2 per g (using a 230 mesh stainless steel screen with 13 micron emulsion)
Solvent Resistance: THF − Attack
Solvent Resistance: Acetone − Attack
Solvent Resistance: DMAC − Attack
Solvent Resistance: DMF− Attack
Solvent Resistance: MEK − Full attack
フォーム
paste
組成
Solid content, 50-55% (at 150 °C)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粘度
12.0-16.0 Pa.s (Haake RS1 C20/2° TiL at 230 sec-1 at 25 °C)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
詳細
アプリケーション
特徴および利点
調製ノート
Ink Screen Life: >3 hours
Screen Types: stainless steel, polyester mesh 156-325 tpi
- Typical Drying Conditions: Dry at 80 °C for 30 minutes, or 130 °C for 10-15 minutes in a box oven
- Suitable for Jet drying, infra-red and drying in high speed
- reel-to-reel
Substrate: polyester, PVC, polycarbonate, ceramic or alumina
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
191.3 °F
引火点(℃)
88.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
902497-VAR:
902497-BULK:
902497-250G:4548173359953
資料
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。