Merck
905925
Sigma-Aldrich
[Pd(terpy)(2-Cl-phen)](BF4)2
≥95%
別名:
Ritter fluorination catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H18B2ClF8N5Pd
CAS番号:
分子量:
727.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C=C1)=NC2=C1C=CC3=CC=C[N]([Pd]45[N]6=C(C7=CC=CC=[N]75)C=CC=C6C8=CC=CC=[N]84)=C32
アプリケーション
[Pd(terpy)(2-Cl-phen)](BF4)2 was developed in the Ritter lab for the elecrophilic fluorination of arenes.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
This product is manufactured pursuant to a license with Studiengesellschaft Kohle mbH (US Patent Pending 16/083,160 and PCT/US2017/021563).
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
905925-BULK:
905925-VAR:
905925-100MG:
905925-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Kumiko Yamamoto et al.
Nature, 554(7693), 511-514 (2018-02-23)
Aryl fluorides are widely used in the pharmaceutical and agrochemical industries, and recent advances have enabled their synthesis through the conversion of various functional groups. However, there is a lack of general methods for direct aromatic carbon-hydrogen (C-H) fluorination. Conventional