Merck
913553
Sigma-Aldrich
Titania nanoparticles
300 nm particle size, dispersion, 5 wt. % in water
別名:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
形状
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
5 wt. % in water
粒径
300 nm
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Titania nanoparticles are useful for a wide variety of applications, due to their high refractive index and large bandgap, providing optical properties in the visible spectrum. Applications of titania nanoparticles range from energy to medical applications.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913553-1ML:
913553-BULK:
913553-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Modified titanium oxide (TiO2) nanocomposites and its array of applications: a review
Ghosh S S and Das A P
Toxicological & Environmental Chemistry, 491-514 (2015)
Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications.
Lan Y, et al.
Nano Energy, 2(5), 1031-1045 (2013)
Janusz Bogdan et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 225-225 (2017-03-30)
Cancer has become a global problem. On all continents, a great number of people are diagnosed with this disease. In spite of the progress in medical care, cancer still ends fatal for a great number of the ill, either as
Introduction: titanium dioxide (TiO2) nanomaterials
Chen X and Selloni A
Chemical Reviews, 114(19), 9281-9282 (2014)
資料
単分散で非凝集の酸化チタンナノ粒子をご紹介します。酸化チタンナノ粒子は、広範な用途(塗料、医薬品、食品、化粧品、光触媒、組織工学、生物医学など)での応用が期待されています。
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.