Merck
914983
Sigma-Aldrich
ThT-NE
≥95%
別名:
2-(4-(Diethylamino)phenyl)-3,6-dimethylbenzo[d]thiazol-3-ium chloride, Fluorogenic viral RNA probe, G-Quadruplex Probe, Viral RNA light-up probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23ClN2S
CAS番号:
分子量:
346.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c2c([n+](c1c3ccc(cc3)N(CC)CC)C)ccc(c2)C
InChI Key
WPIXUKQQLRQGGY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ThT-NE is a benzothiazole-based G-quadruplex (G4)-targeted fluorogenic probe developed by Zhou Nie and coworkers for the visualization of viral RNA in living host cells, including staining, real-time, and live-cell tracking applications.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
914983-VAR:
914983-BULK:
914983-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)