濃度
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
粒径
5 nm (core)
官能基
methacrylate
SMILES記法
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI Key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
特徴および利点
- Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink in methacrylate and acrylate systems.
- Highest surface coverage of capping materials and functionality that enables high crosslinking density, and provides improved chemical resistance
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F
引火点(℃)
46 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915505-BULK:
915505-VAR:
915505-50G:4548173368252
資料
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.