Merck
916269
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), Propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA) 50 wt. %, high surface coverage capping materials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
liquid
組成
Propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), 50 wt. %
粒径
5 nm (core)
InChI
1S/2O.Zr
InChI Key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
特徴および利点
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains no reactive functional groups designed for highest compatibility in multiple polar solvents and monomers such as acrylate, siloxane, and epoxy.
  • High surface coverage of capping materials provides improved compatibility and stability to chemical reactivity.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F
引火点(℃)
46 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
916269-50G:
916269-BULK:
916269-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.