アプリケーション
Thallium iodide is used for synthesis of thallium chalcohalides for X-ray and γ-ray detection and synthesis of thallium cadmium iodide nanostructures for its photocatalytic properties.
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
916447-VAR:
916447-100G:4548173370491
916447-BULK:
916447-25G:4548173370507
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Simple synthesis-controlled fabrication of thallium cadmium iodide nanostructures via a novel route and photocatalytic investigation in degradation of toxic dyes
Ghanbari M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 455(1), 88-97 (2017)
Thallium Chalcohalides for X-ray and γ-ray Detection
Johnsen S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(26), 10030-10033 (2011)