Merck
91660
Sigma-Aldrich
トリドデシルアミン
≥97.0% (GC)
別名:
トリラウリルアミン, 水素イオノフォア I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)11]3N
CAS番号:
分子量:
521.99
Beilstein:
1801669
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
≥97.0% (NT)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4578 (lit.)
n20/D 1.458
bp
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
InChI Key
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリドデシルアミン(TDA)は以下の用途に使用できます:
  • 希釈剤としてさまざまな有機溶媒を使用することによる水溶液からのピコリン酸、クエン酸、銀、水銀、セレニウム、亜鉛、コバルト、鉄、およびコハク酸の抽出。
  • TDAを担体剤として使用したエマルジョン液膜(ELM)プロセスによる廃水からのレマゾールレッド3BS(R3BS)染料の回収
  • ジブロモアルカンと反応させることによるジェミニ界面活性剤系のイオン液体の合成。
注意
保存中に沈殿を生じることがあります。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
374.0 °F
引火点(℃)
190 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
91660-VAR:
91660-1ML:
91660-BULK:
91660-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparative equilibrium studies for citric acid by amberlite LA-2 or Tridodecylamine (TDA)
Bayazit SS, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 54(7), 1991-1996 (2009)
Extraction equilibria of picolinic acid from aqueous solution by tridodecylamine (TDA)
Tuyun AF and Uslu H
Desalination, 268(1-3), 134-140 (2011)
Simple one step synthesis of gemini cationic surfactant-based ionic liquids: Physicochemical, surface properties and biological activity
Tawfik SM
Journal of Molecular Liquids, 209(5), 320-326 (2015)
Extraction of certain elements from aqueous methanol, ethanol and acetone by tridodecylamine and tributyl phosphate
Alian A, et al.
Talanta, 15(2), 249-255 (1968)
Recovery of synthetic dye from simulated wastewater using emulsion liquid membrane process containing tri-dodecyl amine as a mobile carrier
Othman N, et al.
Journal of Hazardous Materials, 198(5), 103-112 (2011)