同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+3
SMILES記法
OCC1=CC(O[13CH3])=C(O[13CH3])C(O[13CH3])=C1
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
917583-BULK:
917583-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)