アプリケーション
注意
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
919284-1MG:4548173372259
919284-VAR:
919284-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。
Colloidal quantum dots have a variety of potential applications ranging from bio-imaging, lighting, and displays to solar cells and security tags.