安全性情報
919306
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 560 nm, 1 mg/mL in water
別名:
Fluorescent nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdSe/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1 mg/mL in water
蛍光検出
FWHM 23-28 nm
λem 560 nm
, quantum yield ≥50%
官能基
amine
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Reactive group: Amine
アプリケーション
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
注意
Do not freeze.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
919306-1MG:
919306-BULK:
919306-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application.
Foubert A, et al.
Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)
Jun Yao et al.
Acta biomaterialia, 74, 36-55 (2018-05-08)
According to recent research, nanotechnology based on quantum dots (QDs) has been widely applied in the field of bioimaging, drug delivery, and drug analysis. Therefore, it has become one of the major forces driving basic and applied research. The application
資料
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。
Colloidal quantum dots have a variety of potential applications ranging from bio-imaging, lighting, and displays to solar cells and security tags.