Merck
91987
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-ヘニコサフルオロ-12-ヨードドデカン
≥95.0% (GC)
別名:
1-ヨード-1H,1H,2H,2H-パーフルオロデドデカン, 1H,1H,2H,2H-パーフルオロドデシルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)9CH2CH2I
CAS番号:
分子量:
674.03
Beilstein:
1897869
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
powder
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C12H4F21I/c13-3(14,1-2-34)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h1-2H2
InChI Key
HVWXRMINOYZYCK-UHFFFAOYSA-N
その他情報
フルオラス相分離によってフルオラス相を『固定化』する化合物に、フルオロ化された「ポニ-テ-ル」を導入するのに用いるビルディングブロックです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91987-BULK-F:
91987-2.5G-F:4548173990118
91987-VAR-F:
91987-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wilson et al.
The Journal of organic chemistry, 65(9), 2619-2623 (2000-05-16)
Fullerene (C60) Diels-Alder adducts with perfluoroalkylated 1,3-cyclopentadiene (1a,b) were synthesized and studied. The perfluoroalkylated cyclopentadiene was found to be less reactive toward C60 than cyclopentadiene itself, possibly because of the electron-withdrawing effect of the side chain. Because of the same
R.P. Hughes, H.A. Trujillo
Organometallics, 15, 286-286 (1996)
Armido Studer et al.
The Journal of organic chemistry, 62(9), 2917-2924 (1997-05-02)
A new protocol for multicomponent condensation reactions that uses fluorous (highly fluorinated) substrates is introduced. This method takes advantage of the ease of purification of fluorous compounds by liquid-liquid extractions between fluorous and organic solvents. The application of this method
Daniel Rauber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27251-27258 (2017-10-11)
Ionic liquids (ILs) exhibit tunable behaviour and properties that are due to their supramolecular structure. We synthesized a series of alkylated and fluorinated phosphonium dicyanamide ILs to study the relation between molecular structure and assembly with a focus on the