Merck
923451
Sigma-Aldrich
(PhMPhos)PdCl2
complex with CH2Cl2
別名:
1-Diadamantylphosphino-1′-diphenylphosphinoferrocene palladium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H48Cl2FeP2Pd
CAS番号:
分子量:
847.95
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
アプリケーション
(PhMPhos)PdCl2 is an unsymmetrical ferrocene-based Pd-catalyst. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. (PhMPhos)PdCl2 can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
923451-BULK:
923451-100MG:
923451-500MG:
923451-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)