Merck
92470
Sigma-Aldrich
2,2,4-トリメチルヘキサン
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
128.26
Beilstein:
1718781
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.403
bp
125-127 °C (lit.)
密度
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-6-8(2)7-9(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)