Merck
929549
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D4H36O4
CAS番号:
分子量:
396.60
MDL番号:
品質水準
質量シフト
M+4
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)