Merck
932922
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 96
別名:
Gripper, Tweezer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
詳細
EMS techware
アプリケーション
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface. Tips are PEEK/CF30. Ideal for gently holding wafers.
Tip Width: 12 mm. Depth: 2.0 mm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)