Merck
932949
Sigma-Aldrich
Tweezer
High Precision, Style 1, Locking
別名:
Gripper, Tweezer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
詳細
EMS techware
アプリケーション
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface. Self-closing.
Tip Width: 14.5 mm. Depth: 10.5 mm. Tip Lip: 9.0 mm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)