安全性情報
934267
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast Lithium Titanate (Li4Ti5O12) Slurry for Lithium ion battery
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery
別名:
LTO anode slurry
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Li4O12Ti5
分子量:
459.09
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.21
グレード
battery grade
品質水準
形状
slurry
組成
Active material, >15 wt. %
Solid content, 22-27 wt. %
粒径
1-3 μm
アプリケーション
battery manufacturing
詳細
Our high-quality ready-to-cast lithium titanate (LTO) anode slurry is a liquid dispersion consisting of LTO active material, conductive additives, binder, and organic solvent. Its low moisture content allows for the production of stable anode films with extended cycle life.
アプリケーション
Our LTO anode slurry is formulated for use in secondary lithium-ion batteries and can be directly applied using blade-coating or slot-die coating onto copper foil current collectors. The stable and easy processing properties of our product promise high-quality, defect-free LTO anodes with excellent performance.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F
引火点(℃)
91 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
934267-BULK:
934267-VAR:
934267-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An Effective Mixing for Lithium Ion Battery Slurries
Liu D, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 4, 515 - 528 (2014)
Conveying Advanced Li-ion Battery Materials into Practice The Impact of Electrode Slurry Preparation Skills
Kraytsberg A, et al.
Advanced Energy Materials, 6, 1600655-1600655 (2016)