Merck
936391
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Gly-OH
≥95%
別名:
Fmoc-Gly-Gly-OH, 2-[2-([[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino)acetamido]acetic acid, N-9-Fluorenylmethoxycarbonylglycylglycine, N-Fluorenylmethoxycarbonylglycylglycine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycylglycine (ACI), Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl- (9CI, ACI), Glycine, N-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl]- (ZCI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N2O5
CAS番号:
分子量:
354.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC1C=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC31)NCC(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(20-10-18(23)24)9-21-19(25)26-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
アプリケーション
Fmoc-Gly-Gly-OH is a lysosomally cleavable linker used in construction of antibody-drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
その他情報
Chemical Biology Tools
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2011/MB/C0MB00074D#!divAbstract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936391-VAR:
936391-100MG:
936391-50MG:
936391-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alain Beck et al.
Nature reviews. Drug discovery, 16(5), 315-337 (2017-03-18)
Antibody-drug conjugates (ADCs) are one of the fastest growing classes of oncology therapeutics. After half a century of research, the approvals of brentuximab vedotin (in 2011) and trastuzumab emtansine (in 2013) have paved the way for ongoing clinical trials that